Print…
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8682-1G OR8682-250MG
APOSOR8682-1GEA 0 EUR
APOSOR8682-1G APOSOR8682-250MG
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂
Ponto de Fusão: 43…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08690264
Número CAS: 864264-02-8
UN: 3259
ADR: 8,III