Print…
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8681-100MG OR8681-250MG OR8681-1G
APOSOR8681-100MGEA 0 EUR
APOSOR8681-100MG APOSOR8681-250MG APOSOR8681-1G
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂
Ponto de Fusão: 46…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08690253
Número CAS: 864264-03-9
UN: 3259
ADR: 8,III