Print…
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-[6-(Aminomethyl)pyridin-2-yl]piperidine, 2-(Aminomethyl)-6-(piperidin-1-yl)pyridine
OR8680-1G OR8680-250MG OR8680-50MG
APOSOR8680-1GEA 546 EUR
APOSOR8680-1G APOSOR8680-250MG APOSOR8680-50MG
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine 97%
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine
Fórmula: C₁₁H₁₇N₃
Ponto de ebulição: 92 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690243
Número CAS: 868755-51-5
UN: 2735
ADR: 8,III