Print…
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(4-Formylphenyl)-4-methylhomopiperazine, 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzaldehyde
OR8679-1G OR8679-5G
APOSOR8679-1GEA 723 EUR
APOSOR8679-1G APOSOR8679-5G
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₃H₁₈N₂O
Peso Molecular: 218.295 g/mol
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690314
Número CAS: 166438-86-4
UN: 3259
ADR: 8 III