Print…
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8663-1G OR8663-250MG OR8663-5G
APOSOR8663-1GEA 105 EUR
APOSOR8663-1G APOSOR8663-250MG APOSOR8663-5G
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Fórmula: C₈H₆INS
Ponto de Fusão: 134…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464068
Número CAS: 68867-20-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III