Print…
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8621-1G OR8621-250MG OR8621-5G
APOSOR8621-1GEA 33.5 EUR
APOSOR8621-1G APOSOR8621-250MG APOSOR8621-5G
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene
Fórmula: C₉H₉Br
Ponto de ebulição: 231 °C
Ponto de Fusão: 15 °C
Densidade: 1,474 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00101828
Número CAS: 1124-14-7