Print…
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-pyrrole, 2-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrole
OR8606-1G OR8606-5G
APOSOR8606-1GEA 129 EUR
APOSOR8606-1G APOSOR8606-5G
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Fórmula: C₁₁H₁₀BrNO₂S
Peso Molecular: 300.172 g/mol
Ponto de Fusão: 102…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07364061
Número CAS: 290306-56-8