Print…
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: NSC92530, 6-(Benzyloxy)-2-carboxy-5-methoxy-1H-indole
OR8600T-1G OR8600T-250MG
APOSOR8600T-1GEA 938 EUR
APOSOR8600T-1G APOSOR8600T-250MG
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₇H₁₅NO₄
Ponto de Fusão: 230…232 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00055977
Número CAS: 2495-92-3