4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
2-[4-(3-Bromopropoxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4-(3-Bromopropoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR8572-1G
OR8572-5G
APOSOR8572-1GEA
101
EUR
APOSOR8572-1G
APOSOR8572-5G
4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula:
C₁₅H₂₂BBrO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09258657 Número CAS: 957061-13-1 |