Print…
4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Bromothiophen-3-yl)boronic acid, 3-Bromothiophene-4-boronic acid
OR8555-1G OR8555-250MG
APOSOR8555-1GEA 48 EUR
APOSOR8555-1G APOSOR8555-250MG
4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
4-Bromothiophene-3-boronic acid
Fórmula: C₄H₄BBrO₂S
Ponto de Fusão: 196…198 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06801663
Número CAS: 101084-76-8