Print…
5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8544-25G OR8544-5G
APOSOR8544-25GEA 358 EUR
APOSOR8544-25G APOSOR8544-5G
5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
Fórmula: C₉H₁₂BrN₃
Peso Molecular: 242.116 g/mol
Ponto de Fusão: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115056
Número CAS: 73406-97-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III