Print…
Ethyl (4-bromophenoxy)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (4-Bromophenoxy)acetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(4-bromophenoxy)ethanoate
OR8536-5G OR8536-250MG OR8536-1G
APOSOR8536-5GEA 0 EUR
APOSOR8536-5G APOSOR8536-250MG APOSOR8536-1G
Ethyl (4-bromophenoxy)acetate
Ethyl (4-bromophenoxy)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00462746
Número CAS: 6964-29-0