Print…
2,4,6-Trimethylanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8534-1G OR8534-25G OR8534-5G
APOSOR8534-1GEA 0 EUR
APOSOR8534-1G APOSOR8534-25G APOSOR8534-5G
2,4,6-Trimethylanisole
2,4,6-Trimethylanisole
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Ponto de ebulição: 36…44 °C (0,5 mm Hg)
Densidade: 0,953 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092887
Número CAS: 4028-66-4