Print…
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8527-1G OR8527-250MG OR8527-5G
APOSOR8527-1GEA 87 EUR
APOSOR8527-1G APOSOR8527-250MG APOSOR8527-5G
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole
Fórmula: C₄H₄BrNS
Ponto de ebulição: 88…99 °C (16 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD06409945
Número CAS: 298694-30-1