Print…
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8491-1G OR8491-25G OR8491-5G
APOSOR8491-1GEA 38 EUR
APOSOR8491-1G APOSOR8491-25G APOSOR8491-5G
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Ponto de ebulição: 236…237 °C
Densidade: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040718
Número CAS: 1943-67-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III