Print…
5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4,5-Dimethyl-6-hydroxypyrimidin-2-yl)pyridine, 4,5-Dimethyl-6-hydroxy-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
OR8472-1G OR8472-5G
APOSOR8472-1GEA 290 EUR
APOSOR8472-1G APOSOR8472-5G
5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Fórmula: C₁₁H₁₁N₃O
Peso Molecular: 201.225 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00269287
Número CAS: 204394-52-5