Print…
3-(2,2-Dicyanovinyl)benzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8451-1G OR8451-5G
APOSOR8451-1GEA 207 EUR
APOSOR8451-1G APOSOR8451-5G
3-(2,2-Dicyanovinyl)benzeneboronic acid 98%
3-(2,2-Dicyanovinyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₀H₇BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06214067
Número CAS: 957034-31-0