Print…
1-(But-2-yl)piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Piperazin-1-yl)butane, 1-(sec-Butyl)piperazine
OR8400-1G OR8400-5G OR8400-250MG
APOSOR8400-1GEA 37.7 EUR
APOSOR8400-1G APOSOR8400-5G APOSOR8400-250MG
1-(But-2-yl)piperazine 98%
1-(But-2-yl)piperazine
Fórmula: C₈H₁₈N₂
Peso Molecular: 142.242 g/mol
Ponto de ebulição: 80 °C (15 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093552
Número CAS: 34581-21-0