Print…
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8306-1G OR8306-5G OR8306-10G
APOSOR8306-1GEA 102 EUR
APOSOR8306-1G APOSOR8306-5G APOSOR8306-10G
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Fórmula: C₉H₈N₂O₃
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00276586
Número CAS: 36389-07-8