Print…
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(5-Bromopent-1-yl)-4-methoxybenzene, 1-Bromo-5-(4-methoxyphenyl)pentane
OR8175-25G OR8175-5G
APOSOR8175-25GEA 716 EUR
APOSOR8175-25G APOSOR8175-5G
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Fórmula: C₁₂H₁₇BrO
Ponto de ebulição: 123…125 °C (0,15 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075176
Número CAS: 14469-84-2