Print…
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8139-10G OR8139-1G OR8139-250MG
APOSOR8139-10GEA 377 EUR
APOSOR8139-10G APOSOR8139-1G APOSOR8139-250MG
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
Fórmula: C₁₂H₉ClO
Ponto de Fusão: 60…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02180524
Número CAS: 37859-25-9
UN: 3261
ADR: 8,III