Print…
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8136-1G OR8136-250MG OR8136-5G
APOSOR8136-1GEA 313 EUR
APOSOR8136-1G APOSOR8136-250MG APOSOR8136-5G
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Fórmula: C₆H₈N₂OS
Ponto de Fusão: 128…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02180665
Número CAS: 173739-73-6