Print…
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)furan-3-carboxylic acid
OR8133-1G OR8133-250MG
APOSOR8133-1GEA 140 EUR
APOSOR8133-1G APOSOR8133-250MG
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid 95%
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₅S
Ponto de Fusão: 188…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02180759
Número CAS: 306936-38-9
UN: 3261
ADR: 8,III