Print…
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methyl-5-(4-morpholinosulphonyl)furan-3-carboxylic acid
OR8131-1G OR8131-250MG
APOSOR8131-1GEA 264 EUR
APOSOR8131-1G APOSOR8131-250MG
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95+%
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₆S
Peso Molecular: 275.278 g/mol
Ponto de Fusão: 184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02180756
Número CAS: 306936-37-8
UN: 3261
ADR: 8 III