Print…
4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-4-yl)anisole
OR8111-1G OR8111-250MG OR8111-100MG
APOSOR8111-1GEA 140 EUR
APOSOR8111-1G APOSOR8111-250MG APOSOR8111-100MG
4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, tech
4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
Fórmula: C₁₄H₁₅NOS
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00177096
Número CAS: 213462-19-2
UN: 3259
ADR: 8,III