Print…
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8110-1G OR8110-5G
APOSOR8110-1GEA 112 EUR
APOSOR8110-1G APOSOR8110-5G
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₁₉H₂₀N₂O₄
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01314135
Número CAS: 301334-92-9