Print…
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, 4-(3-Ethoxy-3-oxoprop-1-yl)phenol
OR8094-1G OR8094-5G
APOSOR8094-1GEA 24.8 EUR
APOSOR8094-1G APOSOR8094-5G
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020209
Número CAS: 23795-02-0