Print…
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,5-Bis(ethoxycarbonyl)-3,4-dihydroxyfuran
OR8077-1G OR8077-250MG
APOSOR8077-1GEA 183 EUR
APOSOR8077-1G APOSOR8077-250MG
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate 97%
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₇
Ponto de Fusão: 178…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00092386
Número CAS: 6270-57-1