Print…
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-(5-chlorothien-2-yl)-1,3-thiazole, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-5-chlorothiophene
OR8067-1G OR8067-250MG
APOSOR8067-1GEA 92.8 EUR
APOSOR8067-1G APOSOR8067-250MG
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Fórmula: C₇H₅ClN₂S₂
Peso Molecular: 216.711 g/mol
Ponto de Fusão: 129…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01312979
Número CAS: 123971-45-9