Print…
6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8052-1G OR8052-5G
APOSOR8052-1GEA 137 EUR
APOSOR8052-1G APOSOR8052-5G
6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride 95+%
6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₆Cl₂O₂
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091502
Número CAS: 306935-54-6