Print…
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8040-1G OR8040-250MG
APOSOR8040-1GEA 309 EUR
APOSOR8040-1G APOSOR8040-250MG
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride
Fórmula: C₅H₆BrNS·ClH
Ponto de ebulição: 70 °C (0,01 mm Hg)
Ponto de Fusão: 199…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04971979
Número CAS: 886460-60-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III