Print…
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzo[c]isoxazole-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-2,1-benzisoxazole
OR8019-1G OR8019-5G OR8019-100MG
APOSOR8019-1GEA 246 EUR
APOSOR8019-1G APOSOR8019-5G APOSOR8019-100MG
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅NO₃
Peso Molecular: 163.13 g/mol
Ponto de Fusão: 229…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02180526
Número CAS: 642-91-1