Print…
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8012-1G OR8012-250MG OR8012-5G
APOSOR8012-1GEA 66.9 EUR
APOSOR8012-1G APOSOR8012-250MG APOSOR8012-5G
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile 95%
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
Fórmula: C₁₁H₈N₂O
Ponto de Fusão: 196…197 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00463472
Número CAS: 14742-32-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III