Print…
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8008-1G OR8008-250MG
APOSOR8008-1GEA 0 EUR
APOSOR8008-1G APOSOR8008-250MG
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride
Fórmula: C₉H₉N₃O·ClH
Ponto de Fusão: 296…298 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02259416
Número CAS: 306936-36-7