Print…
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8003-10G OR8003-1G OR8003-5G
APOSOR8003-10GEA 519 EUR
APOSOR8003-10G APOSOR8003-1G APOSOR8003-5G
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene
Fórmula: C₁₆H₁₉NOS
Ponto de Fusão: 179…181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179917
Número CAS: 306935-12-6