Print…
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylsulphanyl)quinoline, 4,6-Dichloro-3-(ethoxycarbonyl)-2-(methylthio)quinoline
OR8002-1G OR8002-500MG
APOSOR8002-1GEA 105 EUR
APOSOR8002-1G APOSOR8002-500MG
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₁Cl₂NO₂S
Ponto de Fusão: 133…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00276616
Número CAS: 227958-96-5