Print…
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7907-1G OR7907-5G OR7907-10G
APOSOR7907-1GEA 348 EUR
APOSOR7907-1G APOSOR7907-5G APOSOR7907-10G
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine 95+%
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine
Fórmula: C₁₀H₆Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 215…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426061
Número CAS: 27956-40-7