Print…
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7847-1G OR7847-5G OR7847-10G
APOSOR7847-1GEA 185 EUR
APOSOR7847-1G APOSOR7847-5G APOSOR7847-10G
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate 95+%
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
Fórmula: C₁₂H₁₁N₃O₅·H₂O
Peso Molecular: 295.248 g/mol
Ponto de Fusão: >130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08567951
Número CAS: 1172989-15-9