Print…
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromophenyl cyanomethyl sulphone
OR7778-5G OR7778-25G
APOSOR7778-5GEA 128 EUR
APOSOR7778-5G APOSOR7778-25G
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Fórmula: C₈H₆BrNO₂S
Peso Molecular: 260.108 g/mol
Ponto de Fusão: 190…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129455
Número CAS: 126891-45-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III