Print…
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-1-(2,6-dimethoxybenzyl)piperidine dihydrochloride, 1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-ylaminedihydrochloride, 1-[(2,6-Dimethoxyphenyl)methyl]piperidin-4-amine dihydrochloride
OR7723-1G OR7723-250MG
APOSOR7723-1GEA 72.7 EUR
APOSOR7723-1G APOSOR7723-250MG
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Fórmula: C₁₄H₂₂N₂O₂·2HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06247029
Número CAS: 1185303-17-6