Print…
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7720-1G OR7720-5G
APOSOR7720-1GEA 0 EUR
APOSOR7720-1G APOSOR7720-5G
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
Fórmula: C₉H₁₂BrNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06657798
Número CAS: 848848-16-8