Print…
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-1-benzothiophene-2-boronic acid, 2-Borono-5-bromobenzo[b]thiophene
OR7702-1G OR7702-5G
APOSOR7702-1GEA 152 EUR
APOSOR7702-1G APOSOR7702-5G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Fórmula: C₈H₆BBrO₂S
Peso Molecular: 256.912 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06801728
Número CAS: 884010-25-7