Print…
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Carboxy-1H-benzimidazole hydrate
OR7662-1G OR7662-250MG
APOSOR7662-1GEA 69.8 EUR
APOSOR7662-1G APOSOR7662-250MG
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Fórmula: C₈H₆N₂O₂·H₂O
Peso Molecular: 180.161 g/mol
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368500
Número CAS: 849776-47-2