Print…
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7624-1G OR7624-5G
APOSOR7624-1GEA 265 EUR
APOSOR7624-1G APOSOR7624-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate
Fórmula: C₈H₇ClO₃S·H₂O
Ponto de Fusão: 111…112 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08166750
Número CAS: 1171826-50-8