Print…
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Carboxyphenyl)thiophene
OR7593-1G OR7593-250MG
APOSOR7593-1GEA 395 EUR
APOSOR7593-1G APOSOR7593-250MG
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₂S
Ponto de Fusão: 92…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039152
Número CAS: 6072-49-7