Print…
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(3-Formylphenyl)thiophene, 3-(Thiophen-3-yl)benzaldehyde
OR7591-1G OR7591-250MG
APOSOR7591-1GEA 224 EUR
APOSOR7591-1G APOSOR7591-250MG
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₁H₈OS
Peso Molecular: 188.246 g/mol
Ponto de Fusão: 45…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039150
Número CAS: 129746-42-5