Print…
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(Thiophen-2-yl)benzaldehyde
OR7589-1G OR7589-5G
APOSOR7589-1GEA 183 EUR
APOSOR7589-1G APOSOR7589-5G
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₁H₈OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038019
Número CAS: 103668-99-1