Print…
5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7574-1G OR7574-5G
APOSOR7574-1GEA 719 EUR
APOSOR7574-1G APOSOR7574-5G
5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039143
Número CAS: 80174-04-5