Print…
Methyl 4-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7570-250MG OR7570-1G
APOSOR7570-250MGEA 31.9 EUR
APOSOR7570-250MG APOSOR7570-1G
Methyl 4-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoate
Methyl 4-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoate
Fórmula: C₁₁H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00168848
Número CAS: 61266-36-2