Print…
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Carboxy-3'-methylbiphenyl, 2-(3-Methylphenyl)benzoic acid
OR7516-1G OR7516-5G
APOSOR7516-1GEA 125 EUR
APOSOR7516-1G APOSOR7516-5G
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 94…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039113
Número CAS: 107412-71-5